AB144
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Szinonimák:
ChAT
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, serum, Chemicon®
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
guinea pig, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000. See page two of this data sheet.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1