A2052
Anti-GABA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Gaba, Anti Gaba Antibody, Anti-Gaba, GABA Antibody - Anti-GABA antibody produced in rabbit, Gaba Antibody, Anti-γ-Aminobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, Drosophila, wide range
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
dot blot: 1:10,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Gabra1(29705)
Általános leírás
GABA (γ-aminobutyric acid) is a multifunctional molecule found in several organisms, from prokaryotes to vertebrates. It is present in non-nervous structures, such as peripheral nervous and endocrine systems. GABA is formed following decarboxylation of glutamic acid by the enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD).
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg