Fontos dokumentumok
70124
4-Nitrophenyl myristate
lipase substrate, ≥95.0% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-Nitrophenyl tetradecanoate
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl myristate, ≥95.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20(22)25-19-16-14-18(15-17-19)21(23)24/h14-17H,2-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBBNFJIVAHGZKA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- bile salt-activated lipase
- esterase
- neutral lipase