Fontos dokumentumok
61716
4-Nitrophenyl dodecanoate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
4-Nitrophenyl laurate, Dodecanoic acid 4-nitrophenyl ester
Teszt
≥98.0% (GC)
mp
~46 °C
oldhatóság
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for carboxylesterase to assess the enzyme-substrate affinity
- in a chromogenic assay to evaluate lipase activity
- to determine the esterase activity of patatin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3