Fontos dokumentumok
N4377
4-Nitrophenyl valerate
chromogenic, ≥98% (TLC), liquid
Szinonimák:
Pentanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl valerate, liquid
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
liquid
szín
faintly yellow to dark yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-2-3-4-11(13)16-10-7-5-9(6-8-10)12(14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJQXEHRFVKJLJO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)