Fontos dokumentumok
N8130
4-Nitrophenyl acetate
esterase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder or crystals
Szinonimák:
Acetic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl acetate, esterase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder or crystals
mp
75-77 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PON1(5444)
Alkalmazás
- to evaluate esterase activity in human embryonic kidney cell line
- in carbonic anhydrase inhibition assay
- to study its conversion to p-nitrophenol (p-NP) by the esterase activity of bovine serum albumin
- as a substrate to determine carboxylesterase (CES) activity in mouse liver cells
- to study the advantages of bioconjugation of cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) and magnetic iron oxide nanoparticles (MIONPs) in magnetic CLEAs matrix
Szubsztrátok
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?