Fontos dokumentumok
75164
4-Methylumbelliferyl oleate
lipase substrate, ≥95% (HPCE), solid, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Oleic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Methylumbelliferyl oleate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPCE)
form
solid
tárolási körülmény
protect from light
under inert gas
mp
37-38 °C (lit.)
oldhatóság
2-methoxyethanol: soluble
DMSO: soluble
chloroform: soluble
fluoreszcencia
λex 312 nm in methanol
λex 327 nm; λem 449 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (lipase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKQFKJYKCVDLPT-KHPPLWFESA-N
Alkalmazás
- as a substrate to assay the activity of non-specific esterases
- to determine lipase activity
- as a substrate to evaluate pancreatic lipase inhibitory activity
WGK
WGK 3