Fontos dokumentumok
21742
4-Nitrophenyl octanoate
≥90.0% (GC), liquid
Szinonimák:
4-Nitrophenyl caprylate, Caprylic acid 4-nitrophenyl ester, Octanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl octanoate, ≥90.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.510
sűrűség
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)19-13-10-8-12(9-11-13)15(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves