Fontos dokumentumok
N3627
4-Nitrophenyl stearate
lipase substrate
Szinonimák:
4-Nitrophenyl octadecanoate, Octadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
Teszt
≥90% (TLC)
form
powder
oldhatóság
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24(26)29-23-20-18-22(19-21-23)25(27)28/h18-21H,2-17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAIZAZONHOVLEK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3