Fontos dokumentumok
N0252
4-Nitrophenyl decanoate
lipase substrate, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
4-Nitrophenyl caprate, Decanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl decanoate, lipase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16(18)21-15-12-10-14(11-13-15)17(19)20/h10-13H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRNKCSIEGPOIKI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3