Fontos dokumentumok
50246
Poloxamer 407, micronized
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lμtrol micro 127
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
~9840-14600 g/mol
Minőségi szint
összetétel
oxyethylene content, 71.5-74.9%
szennyeződések
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤2 ppm arsenic
≤20 ppm heavy metals
50-125 ppm butylhydroxytoluene
izzítási maradék
≤0.30%
szín
APHA: ≤120
részecskeméret eloszlás
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
, coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS)
pH
5.0-7.5(1:10)
5.0-7.5(1:40)
alkalmasság
complies for Infrared spectrum
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
1,4-dioxane ≤5 ppm, ethylene glycol ≤620 ppm ( verified on random samples only)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?