P5556
Poloxamer 188 solution
10%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Nonionic copolymer surfactant
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
molekulatömeg
average mol wt 8350
koncentráció
10%
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
átmeneti hőmérséklet
cloud point ≥100
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
29
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2