Fontos dokumentumok
62035
Poloxamer 407
oxyethylene 71.5-74.9 %
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lutrol F 127
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
oxyethylene, 71.5-74.9%
Minőségi szint
szennyeződések
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤2 ppm arsenic traces
≤20 ppm heavy metals
≤5 ppm dioxan
≤5 ppm propylene oxide
50-125 ppm butylhydroxytoluene
izzítási maradék
≤0.30%
szín
APHA: ≤120, 50/50 in CH3OH
pH
5.0-7.5 (1:40 in H2O)
oldhatóság
10%, clear, colorless
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.