Fontos dokumentumok
07579
Synperonic® F 108
surfactant, non-ionic
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
szennyeződések
≤0.5% water
mp
56-61 °C
hidroxil érték
6‑9 mg KOH/g
alkalmazás(ok)
detection
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?