Fontos dokumentumok
42966
12-Hydroxy-octadecanoicacid polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)
Szinonimák:
HS 15, Macrogol (15)-hydroxystearate, Polyethylene glycol (15)-hydroxystearate, Polyoxyethylated 12-hydroxystearic acid, Solutol® HS 15
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
paste
összetétel
free macrogoly% (27.0 - 39.0 g/100g (%))
szennyeződések
acetic acid (≤ 0.5 g/100g (%))
water (≤ 0.5 g/100g (%))
≤0.05% acetic acid
≤0.05% water
≤1 mg/kg ethylene oxide ((ppm))
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1 mg/kg nickel ((ppm))
≤1 mg/kg nickle
≤10 mg/kg dioxane ((ppm))
≤10 mg/kg dioxane
≤10 mg/kg heavy metals
≤620 mg/kg Diethylene glycol
≤620 mg/kg diethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol
<10 mg/kg heavy metals ((ppm))
izzítási maradék
(≤ 0.3 g/100g (%))
pH
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
mp
25 - 30 °C (77 - 86 °F)
savérték
≤1.0 mg KOH/g
hidroxil érték
90‑110 mg KOH/g
jódérték
≤2.0 g I2/100 g
peroxidérték
≤3.0 meq/kg
szappanosítási érték
53‑63 mg KOH/g
oldhatóság
water: 200 g/L at 30 °C (86 °F)
sűrűség
1.048 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
1.03 g/cm3 at 60 °C (140 °F)
anion nyomok
<1 ppm (Ethylene Oxide)
<10 ppm (Dioxane)
kation nyomok
Ni: <1 ppm
heavy metals: <10 ppm
alkalmazás(ok)
sample preservation
SMILES string
C(CCCCC(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C47H94O19/c48-15-17-53-19-21-55-23-25-57-27-29-59-31-33-61-35-37-63-39-41-65-43-45-66-44-42-64-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-11-7-6-9-13-46(49)12-8-4-2-1-3-5-10-14-47(50)51/h46,48-49H,1-45H2,(H,50,51)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYAMZYIUAHNTBO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 12-Hydroxy-octadecanoic acid polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) has been used:
- in dissolving dexamethasone (DEX) to intraperitoneally inject the mice to test its grip strength to measure the muscle force
- in roflumilast preparation to treat rabbits and guinea pigs to study the mechanisms and pharmacological sensitivity of ozone-induced hypertussive responses
- to dissolve finerenone for oral application in in vivo-studies