16758
Poloxamer 407
purified, non-ionic
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
minőség
purified
szennyeződések
≤1.0% water
pH
5.0-7.5
oldhatóság
soluble, clear, colorless
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0..2
alkalmasság
no residue for filter test
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an inhibitor of lipoprotein lipase activity to assess hepatic very-low-density lipoprotein (VLDL)- triglyceride (TG) secretion in mice
- for VLDL secretion assay in mice
- to intraperitoneally inject the mice by dissolving in phosphate buffer saline (PBS) for hepatic triglyceride production
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1