C5135
Castor Oil, Ethoxylated
pH range 6.0-8.0
Szinonimák:
Cremophor® EL, EL, Macrogolglycerol ricinoleate, PEG-35 castor oil, Polyoxyl-35 castor oil
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
~2500 g/mol
pH-tartomány
6.0-8.0
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12 - 14
alkalmazás(ok)
sample preservation
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
494.6 °F - Not applicable
Lobbanási pont (C)
257 °C - Not applicable
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves