Merck
86216
Sigma-Aldrich
Synperonic® PE P105
surfactant
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
Méret kiválasztása
5 G
47 500,00 Ft
47 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
47 500,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
47 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
leírás
non-ionic
Forma
solid
szennyeződések
≤1.0% water
mp
40-50 °C
hidroxil érték
15‑19 mg
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Synperonic®PE P105 surfactant is a polyethylene oxide (PEO)-polypropylene oxide (PPO)-polyethylene oxide (PEO) based copolymer. It has two hydrophilic groups that are attached to a central hydrophobic group that self-assembles in aqueous solution into clusters known as micelles.[1][2][3]
Jogi információk
Synperonic is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rheology of polyethylene oxide-polypropylene oxide block copolymer stabilized latices and emulsions
Faers MA and Luckham PF
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 86(21), 317-327 (1994)
An initial evaluation of Synperonic PE surfactants as soil washing agents
Paterson IF, et al.
Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, 14(1), 227-233 (1998)
Comparing colloidal phase separation induced by linear polymer and by microgel particles
Bayliss K, et al.
Soft Matter, 7(21), 10345-10352 (2011)
Burak Altun et al.
Ultrasonics, 110, 106274-106274 (2020-11-02)
Tissue-mimicking materials (TMMs) play a key role in the quality assurance of ultrasound diagnostic equipment and should have acoustic properties similar to human tissues. We propose a method to quantify the acoustic properties of TMM samples through the use of
A N Sklifas et al.
Biofizika, 57(2), 317-324 (2012-05-19)
The adsorption abilities of the perfluorocarbon emulsion stabilized by Proxanol 268 were investigated in vitro and in vivo. In vitro, the saturation point for the blood plasma proteins was nearly reached after five minutes of incubation of the emulsion with