Fontos dokumentumok
78973
Poloxamer 188, micronized
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lμtrol micro 68
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
~7680-9510 g/mol
összetétel
oxyethylene content, 79.9-83.7%
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
NMR: suitable
RNA extraction: suitable
RNA purification: suitable
szennyeződések
organic volatile impurities, complies (meets USP requirements)
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤20 ppm heavy metals
≤5 ppm 1,4-dioxane
≤5 ppm propylene oxide
50-125 ppm butylhydroxytoluene
szín
APHA: ≤100
részecskeméret eloszlás
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
, coeff var ≤50% (residue, No 270 USS)
pH
5.0-7.5 (2.5% in H2O)
alkalmasság
complies for Infrared spectrum
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?