15759
Poloxamer 188
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lutrol F68
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
~7680-9510 g/mol
összetétel
oxyethylene, 79.9-83.7%
szennyeződések
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤1 ppm ethylene oxide
≤1.0% water
≤2 ppm arsenic traces
≤20 ppm heavy metals
≤5 ppm dioxan
≤5 ppm propylene oxide
50-150 ppm butylhydroxytoluene
izzítási maradék
≤0.30%
szín
APHA: ≤120, 50/50 in CH3OH
pH
5.0-7.5 (100 g/L in H2O)
6.0-7.5 (25 g/L in H2O)
CMC
0.48 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
>24
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Stabilizing Function of P 188 in Dermal Formulations: Examined for its stabilizing effects on industrial concentrates of dermal hesperidin smartCrystals, P 188 contributed to enhancing the long-term stability of the formulations, relevant for dermal therapeutic interventions (Romero et al., 2015).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1