Fontos dokumentumok
P2164030
Poloxamer 407
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
poloxamer
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)