07076
Castor Oil, Hydrogenated,Ethoxylated
Szinonimák:
Cremophor® RH 40, Macrogolglycerol hydroxystearate, PEG-40 castor oil, Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, RH 40
About This Item
Javasolt termékek
szennyeződések
≤0.2% sulfated ash (verfied on random samples only)
≤1 ppm ethylene oxide
≤10 ppm dioxan
≤10 ppm heavy metals (verfied on random samples only)
≤2 ppm arsenic (verfied on random samples only)
≤2.0% water
≤5000 ppm acetic acid
≤620 ppm diethylene glycol
≤620 ppm ethylene glycol
Minőségi szint
izzítási maradék
≤0.25% (verfied onrandom samples only)
savérték
≤0.8 mg KOH/g
hidroxil érték
60‑75 mg KOH/g
jódérték
≤1.0 g I2/100 g
szappanosítási érték
50‑60 mg KOH/g
alkalmasság
suitable for acidity or alkalinity
Related Categories
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
467.6 °F
Lobbanási pont (C)
242 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?