Fontos dokumentumok
542342
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~14,600
Szinonimák:
Pluronic® F-108, PEG-PPG-PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.3 mmHg ( 20 °C)
molekulatömeg
average Mn ~14,600
összetétel
PEG, 82.5 wt. %
pH
6.0-7.4 (2.5% in H2O)
felületi feszültség
41 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viszkozitás
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm (DSC) 60 °C (at peak)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
>24.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.