Fontos dokumentumok
1546161
USP
Poloxamer solid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
poloxamer
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used for the identification of Poloxamer.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)