Fontos dokumentumok
46985
Fluorescein-5-thiosemicarbazide
suitable for fluorescence, ~80% (HPCE)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~80% (HPCE)
Minőségi szint
Forma
solid
oldhatóság
DMF: soluble
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NNC(=S)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C21H15N3O5S/c22-24-21(30)23-10-1-4-13(16(7-10)20(27)28)19-14-5-2-11(25)8-17(14)29-18-9-12(26)3-6-15(18)19/h1-9,25H,22H2,(H,27,28)(H2,23,24,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEUCHQDLZYLNQY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Cell-surface functional groups (glycophorins) in the study of the effect of deoxygenation in the red blood cell membrane.
- Saccharides applicable in polysaccharide imaging in live cells.
- Chondroitin sulfate nanogels applicable in cell-specific drug delivery applications.
Tulajdonságok és előnyök
- It displays strong fluorescence property.
- Shows an intrinsic reactivity of the thiosemicarbazide group towards the aldehyde group.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?