Fontos dokumentumok
173495
Geranyl acetate
≥97%
Szinonimák:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.07 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
form
liquid
szennyeződések
1-2% neryl acetate
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
0.916 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?