Merck
F3651
Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
FITC, Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H11NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
389.38
Beilstein:
1407295
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow to orange
oldhatóság
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is widely used to attach a fluorescent label to proteins via the amine group. The isothiocyanate group reacts with amino terminal and primary amines in proteins. It has been used for the labeling of proteins including antibodies and lectins.
Alkalmazás
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate has been used:
  • for fluorescence labeling of bacteria
  • as a standard for calibration of fluorometer
  • for the labeling of exosomes
For fluorescent labeling of proteins (e.g. immunofluorescence); H Protein labeling for gel chromatography
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thymic exosomes promote the final maturation of thymocytes.
Lundberg V
Scientific Reports, 6, 36479-36479 (2016)
Characterization of proteolytic enzyme activities in macroalgae.
Perez-Llorens JL
European Journal of Phycology, 38, 55-64 (2003)
Effects of supplemental 25-hydroxycholecalciferol on growth performance, small intestinal morphology, and immune response of broiler chickens.
Chou SH
Poultry Science, 88, 2333-2333 (2009)
Hermanson GT
Bioconjugate Techniques (2013)
Handbook of Affinity Chromatography (2005)