Fontos dokumentumok
402885
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
ACS reagent, ≥98.5%
Szinonimák:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.9 (vs air)
Teszt
≥98.5%
Forma
solid
az oldat átlátszósága
passes test
szennyeződések
9.5-11.5% water
izzítási maradék
≤0.1%
mp
103-106 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.3%
kation nyomok
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
funkcionális csoport
tosylate
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Unsymmetrical benzils.
- Highly substituted piperidines.
- 1,3,5-Trisubstituted benzenes by trimerization of alkynes.
- Triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives.
- 1,3,5-Trisubstituted pyrazoles derivatives.
- Selenated ketene dithioacetals.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)