Fontos dokumentumok
07985
6-Aminofluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (HPLC)
Szinonimák:
Fluoresceinamine isomer II
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
~95% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤5% 5-aminofluorescein
mp
285 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble
acetone: soluble
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.