Fontos dokumentumok
311155
Sigma-Aldrich
Dansyl Chloride
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Szinonimák:
Dansyl Chloride, 5-(Dimethylamino)-napthalene-1-sulfonyl Chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12ClNO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.75
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
yellow-orange
oldhatóság
DMF: soluble
chloroform: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Corrosive (L)
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Vera, J.C., et al. 1988. Anal. Biochem. 174, 38.
Gehring, U., et al. 1968. Eur. J. Biochem. 6, 281.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3