C0662
6-Carboxyfluorescein
~97% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
6-FAM, FLUOS
About This Item
Javasolt termékek
product name
6-Carboxyfluorescein, ≥96% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
dark yellow to dark orange
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
λmax
492 nm at 0.1 N in NaOH
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3