Fontos dokumentumok
30434
Dansylhydrazine
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide, Dns-Hz
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥90% (HPLC)
mp
126-130 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble
fluoreszcencia
λex 340 nm; λem 525 nm in ethanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3