Y0002022
Plastic additive 24
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HORIEOQXBKUKGQ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
435.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
224 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)