Fontos dokumentumok
635928
Dansylhydrazine
98%
Szinonimák:
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide, Dns-Hz
Teszt
98%
mp
126-130 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydrazine
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- monitoring air pollution by detection of the hydrazones formed by acid-catalyzed derivatization of the carbonyl compounds
- detection of the separated glycoproteins via sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?