Fontos dokumentumok
M3885
MES sodium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid sodium salt
Teszt
≥99% (titration)
form
crystalline powder
szennyeződések
≤8% water content (Karl Fischer)
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
oldhatóság
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1