Fontos dokumentumok
D218200
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
3-Carboxy-4-nitrophenyl disulfide, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid, Bis(3-carboxy-4-nitrophenyl) disulfide, DTNB, Ellman’s Reagent
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?