Fontos dokumentumok
51481
N-(3-Hydroxytetradecanoyl)-DL-homoserine lactone
≥96% (HPLC), carbon 64.7-67.3 %
Szinonimák:
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)tetradecanamide
Teszt
≥96% (HPLC)
összetétel
carbon, 64.7-67.3%
nitrogen, 4.0-4.5%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(20)14-17(21)19-16-12-13-23-18(16)22/h15-16,20H,2-14H2,1H3,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKQUESGRCDRZTI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3