Fontos dokumentumok
09963
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
Szinonimák:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
hydroxylpropoxyl content, ~9%
szín
faint beige
viszkozitás
~15 mPa.s, 2 % in H2O(25 °C)
oldhatóság
water: 100 mg/10 mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 1