Fontos dokumentumok
435015
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
a címkézés mértéke
0.06-0.50 mol hydroxyethyl per mol cellulose (M.S.)
8 wt. % hydroxyethyl
26 wt. % methoxy
1.3-2.2 mol methyl per mol cellulose (D.S.)
felületi feszültség
45-55 dyn/cm, 20 °C, 0.1 wt. %
viszkozitás
15,000-20,500 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Brookfield, spindle #6) (20 rpm)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?