Fontos dokumentumok
H3785
Hypromellose
meets USP testing specifications
Szinonimák:
(Hydroxypropyl)methyl cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose 2910
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
leírás
2910
form
powder
szín
beige
hasznos pH-tartomány
5.0-8.0
viszkozitás
~4,000 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)