Merck
H8384
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Szinonimák:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
H8384-25G
25 500,00 Ft
H8384-100G
64 500,00 Ft
H8384-250G
128 000,00 Ft
25 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
~22 kDa
szín
beige
viszkozitás
40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
H7509423238423181
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
color
beige
color
white to off-white
color
-
color
-
mol wt
~22 kDa
mol wt
~86 kDa
mol wt
average Mn ~10,000
mol wt
average Mn ~90,000
Alkalmazás
Thickener for aqueous and non-aqueous systems, clear films with grease resistance, binders, lubricants, steric stabilizer and water retention aid.
Tulajdonságok és előnyök
Dissolves in water, undergoes reversible gelation upon heating, non-ionic, does not complex with ionic species and is surface active and enzyme resistant. Solutions are pseudoplastic.
Elkészítési megjegyzés
This product is soluble in water (10 mg/ml). However, it is very important to thoroughly disperse the particles in water with agitation before they will dissolve. Otherwise, they will lump and form a gelatinous membrane around the internal particles, preventing them from wetting completely. There are four dispersion techniques commonly used to prepare solutions of hydroxypropylmethylcellulose: dispersion in hot water, dry blending, dispersion in non-solvent medium, and dispersion of surface-treated powders. (The last method is only for surface-treated powders).
Dispersion in hot water:
1. Heat approximately 1/3 the required volume of water to at least 90 oC.
2. Add the powder to the heated water with stirring or agitation.
3. Agitate the mixture until the particles are thoroughly wetted and evenly dispersed.
4. Add the remainder of the water (cold water) to lower the temperature of the dispersion. As the product cools, it will reach a temperature at which it becomes water soluble. It will then begin to hydrate and dissolve, increasing the viscosity of the solution.
5. Continue agitation for at least 30 minutes after the proper temperature is reached for solubility. The solution is now ready to use.
Dry blending:
1. Combine powder with other dry ingredients. The suggested ratio of dry powder to hydroxypropylmethylcellulose is 7:1 to 3:1.
2. Thoroughly blend the dry ingredients.
3. Add the dry mixture to water with agitation.
4. Agitate until the product has completed hydrated and the solution is consistently smooth. The solution is now ready for further processing/use.
Dispersion in non-solvent medium:
1. Hydroxypropylmethylcellulose may be dispersed in non-solvent media such as vegetable oil, polyethylene glycol, glycerin, corn syrup, and concentrated salt solutions. A ratio of 5-8 parts non-solvent to 1 part hydroxypropylmethylcellulose is recommended to obtain a liquid slurry.
2. Agitate the mixture until the particles are evenly dispersed.
3. This dispersion may be added to cold water or cold water may be added to the dispersion.
4. Continue mixing until the powder is completely hydrated and the solution is smooth. Additional ingredients may now be added to the formulation.
Analízis megjegyzés
Normally contains some iron particles.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Akio Suzuki et al.
PloS one, 14(6), e0217944-e0217944 (2019-06-07)
Anti-prion protein (PrP) monoclonal antibody 132, which recognizes mouse PrP amino acids 119-127, enables us to reliably detect abnormal isoform prion protein (PrPSc) in cells or frozen tissue sections by immunofluorescence assay, although treatment with guanidinium salts is a prerequisite.
Rebecca Soffe et al.
PloS one, 14(6), e0218102-e0218102 (2019-06-07)
Artificial surfaces are routinely used instead of leaves to enable a reductionist approach in phyllosphere microbiology, the study of microorganisms residing on plant leaf surfaces. Commonly used artificial surfaces include, flat surfaces, such as metal and nutrient agar, and microstructured
Michelle Lay Teng Ang et al.
Infection and immunity, 82(5), 1850-1859 (2014-02-26)
Tuberculosis remains a major worldwide epidemic because of its sole etiological agent, Mycobacterium tuberculosis. Ethionamide (ETH) is one of the major antitubercular drugs used to treat infections with multidrug-resistant M. tuberculosis strains. ETH is a prodrug that requires activation within
A Akbarian et al.
Poultry science, 93(8), 1930-1941 (2014-06-17)
Heat stress in poultry is a serious problem in many countries and has been associated with oxidative stress. Hence, nutritional interventions with antioxidants might be beneficial. Therefore, the effects of dietary Curcuma xanthorrhiza (CX) and Origanum compactum (OC) essential oils
Eun-Ji Won et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 150, 17-26 (2014-03-19)
Accidental nuclear radioisotope release into the ocean from nuclear power plants is of concern due to ecological and health risks. In this study, we used the marine copepod Paracyclopina nana to examine the effects of radioisotopes on marine organisms upon
Cikkek
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?