Fontos dokumentumok
H7509
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Szinonimák:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
~86 kDa
szín
white to off-white
viszkozitás
2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
Általános leírás
Alkalmazás
- as a viscosity modifier in the preparation of printable ink
- as a viscosifier in the preparation of hydroxyapatite (HAP) suspension
- in the preparation of HPMC gels and composite gels
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?