Fontos dokumentumok
H9262
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Szinonimák:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
~26 kDa
szín
beige
viszkozitás
80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?