Fontos dokumentumok
423238
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~10,000
Szinonimák:
HPMC, Hypromellose
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~10,000
a címkézés mértéke
1.8-2.0 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
29 wt. % methoxy
0.2-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
7 wt. % propylene oxide
felületi feszültség
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
viszkozitás
6 cP(20 °C)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
gel point 58-64 °C
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?