Fontos dokumentumok
435007
Hydroxypropyl cellulose
average Mw ~80,000, average Mn ~10,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
Szinonimák:
HPC
About This Item
Javasolt termékek
leírás
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
molekulatömeg
average Mn ~10,000
average Mw ~80,000
szennyeződések
<5 wt. %
részecskeméret
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
interfaciális feszültségű ásványi olaj
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
viszkozitás
250-800 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C)(lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble (above 45 °C)
polar organic solvents: soluble
sűrűség
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)