Fontos dokumentumok
423173
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~120,000
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~120,000
a címkézés mértéke
1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
21 wt. % methoxy
0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
5 wt. % propylene oxide
felületi feszültség
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
viszkozitás
100,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
gel point 70-90 °C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?