Fontos dokumentumok
1335304
USP
Hypromellose phthalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Hydroxypropyl methyl cellulose phthalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hypromellose
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>145 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1