M0512
Methyl cellulose
viscosity: 4,000 cP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
wood (pulp cellulose)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
viszkozitás
3,500-5,600 cP, 2 % in water(20 °C)
oldhatóság
water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in colony forming assays
- for sperm motility assessment
- for the generation of spheroids
- in preparation of agar beads
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1