Fontos dokumentumok
64632
Methyl cellulose
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Methylcellulosum
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
5.0-8.0
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?