Merck
112992
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
greener alternative
98%
Szinonimák:
Acetic acid isopropyl ester
Méret kiválasztása
1 L
30 900,00 Ft
2.5 L
50 400,00 Ft
30 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
30 900,00 Ft
2.5 L
50 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1740761
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
98%
bp:
85-91 °C (lit.)
gőznyomás:
47 mmHg ( 20 °C)
30 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
47 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
894 °F
robbanási határérték
1.8 %, 37 °F
8 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isopropyl acetate is an isopropyl ester of acetic acid. It participates in the mesoporous Al-MCM-41 (Si/Al = 55 and 104) and Al, Zn-MCM-41 (Si/(Al+Zn) = 52) molecular sieves catalyzed alkylation of m-cresol.[1] It is widely used for the incorporation of aroma to various cosmetics and food products. Vapor-liquid equilibria for its binary mixture with CO2 at higher pressures has been evaluated.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Alkalmazás
Isopropyl acetate may be employed as model oxygenate compound to evaluate the catalytic efficiency of La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst for the oxidation of various oxy-derivative compounds.[3] It may be used as extracting reagent for the N,N-dimethyl-2-[5-(cyanomethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine.[4]
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christoph Wiedmer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(16), 3905-3916 (2017-04-13)
Based on the observation of intense and offensive smells in the product group of aquatic toys, four representative products were exemplarily chosen and sensorially characterized by an expert panel. Panellists reported mostly almond- and rubber-like notes for three of the
Vapor-liquid equilibria of carbon dioxide with isopropyl acetate, diethyl carbonate and ethyl butyrate at elevated pressures.
Cheng CH and Chen YP.
Fluid Phase Equilibria, 234(1), 77-83 (2005)
General study of catalytic oxidation of various VOCs over La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst-influence of mixture.
Blasin-Aube V, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 43(2), 175-186 (2003)
Thu Quach et al.
American journal of public health, 101 Suppl 1, S271-S276 (2011-05-10)
We engaged Vietnamese nail salon workers in a community-based participatory research (CBPR) study to measure personal and area concentrations of solvents in their workplace. We measured average work-shift concentrations of toluene, ethyl acetate, and isopropyl acetate among 80 workers from
R Akimoto et al.
The Journal of surgical research, 53(6), 572-577 (1992-12-01)
Methyl tert-butyl ether (MTBE) is an organic solvent that has been used to dissolve gallstones via a percutaneous transhepatic catheter into the gallbladder. To test whether MTBE might cause serious tissue injury if accidentally infused outside the gallbladder, the effect
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).